Palladium 5% på aktiverad kolpasta (50% vatten) A405032-5
Leverantör: Thermo Scientific
45499.06 45499.14 45499.22
45499.06EA 1925 SEK
45499.06 45499.14 45499.22
Palladium 5% på aktiverad kolpasta (50% vatten) A405032-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6