Platinum 70% (nominal) på hög yta avancerad kol support, HiSPEC® 13100
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
45041.06
45041.03
45041.06EA
0
SEK
45041.06
45041.03
Platinum 70% (nominal) på hög yta avancerad kol support, HiSPEC® 13100
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS nummer: 7440-06-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |