Rhodium 5% på aktivt kol, paste C101023-5
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
44863.04 44863.09
44863.04EA 6400 SEK
44863.04 44863.09
Rhodium 5% på aktivt kol, paste C101023-5
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Paste Appearance: Black MDL No.: MFCD03458392
Formel: Rh
MW: 102.9 g/mol
Smältpunkt: 1960
Densitet: 12.41
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353