Poly(acrylic acid) 25% (w/w) i vatten
Leverantör: Thermo Scientific
44669.22 44669.36
44669.22EA 1550 SEK
44669.22 44669.36
Poly(acrylic acid) 25% (w/w) i vatten
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4 Molecular Formula: [-CH2CH(CO2H)-] Physical Form: Liquid Density: 1.09 MDL No.: MFCD00084394
Formel: C₃H₄O₂
MW: 72,063 g/mol
Densitet: 1,09
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00084394
CAS nummer: 9003-01-4