Ruthenium 2% på aluminiumoxid, pellets
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
44575.14 44575.22 44575.36
44575.14EA 2950 SEK
44575.14 44575.22 44575.36
Ruthenium 2% på aluminiumoxid, pellets
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: S.A. nominally 200m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011207
CAS nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1