Platinum 10% på aluminiumoxid, reduced
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
44494.14 44494.22
44494.14EA 13125 SEK
44494.14 44494.22
Platinum 10% på aluminiumoxid, reduced
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Granular MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4