Platinum 5% på aluminiumoxid, pulver, reduced
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
44222.14 44222.22 44222.06
44222.14EA 11575 SEK
44222.14 44222.22 44222.06
Platinum 5% på aluminiumoxid, pulver, reduced
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD03458043
Formel: Pt
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4