Metylenblått 1% (w/v) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
42771.AE 42771.AP
42771.AEEA 665 SEK
42771.AE 42771.AP
Metylenblått 1% (w/v) i vattenlösning
Metylenblått
Molecular Formula: C16H18ClN3S Formula Weight: 319.86 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012111
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00150008
CAS nummer: 61-73-4