Methyl purple 0,1% (w/v) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
42753.AP 42753.K2
42753.APEA 1150 SEK
42753.AP 42753.K2
Methyl purple 0,1% (w/v) i vattenlösning
Methyl purple
Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00070843
Formel: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070843
CAS nummer: 1340-02-9