Hexaklorplatinasyra lösning (20% Pt)
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
40177.NA 40177.NJ
40177.NAEA 10600 SEK
40177.NA 40177.NJ
Hexaklorplatinasyra lösning (20% Pt)
Hexaklorplatinasyra
Formel: H₂Cl₆Pt
MW: 409,81 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011330
CAS nummer: 16941-12-1
EINECS: 241-010-7
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7526