Palladium 5% på strontiumkarbonat, pulver, reduced
Leverantör: Thermo Scientific
39819.04 39819.09 39819.18
39819.04EA 1225 SEK
39819.04 39819.09 39819.18
Palladium 5% på strontiumkarbonat, pulver, reduced
Palladium
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00192595
CAS nummer: 7440-05-3