Platinum 0,5% på kol, granulat, reduced
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Platinium
38344.06 38344.14
38344.06EA 3400 SEK
38344.06 38344.14
Platinum 0,5% på kol, granulat, reduced
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 2-5mm granules Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III