Ruthenium 0,5% på kol, granulat
Leverantör: Thermo Scientific
38332.14 38332.22
38332.14EA 5275 SEK
38332.14 38332.22
Ruthenium 0,5% på kol, granulat
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: 4-12 Mesh, 900-1100m2/g Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
MW: 101,07 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011207
CAS nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 1325
ADR: ,