Iridium 1% på aktivt kol wetted with ca. 50% water, pulver, reduced
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
38330.14 38330.06
38330.14EA 7125 SEK
38330.14 38330.06
Iridium 1% på aktivt kol wetted with ca. 50% water, pulver, reduced
Iridium
MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5