Iridium 0,5% på aktivt kol wetted with ca. 50% water, pulver, reduced
Leverantör: Thermo Scientific
38327.14 38327.22 38327.06
38327.14EA 6375 SEK
38327.14 38327.22 38327.06
Iridium 0,5% på aktivt kol wetted with ca. 50% water, pulver, reduced
Iridium
MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
MW: 192,22 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5