Platinum 10% på aktivt kol wetted with ca. 50% water, pulver, unreduced
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
38326.06 38326.14 38326.22
38326.06EA 3450 SEK
38326.06 38326.14 38326.22
Platinum 10% på aktivt kol wetted with ca. 50% water, pulver, unreduced
Platinum
Formel: Pt
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4