Platinum 5% på aluminiumoxid, paste 5R94
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
38318.14 38318.06
38318.14EA 8650 SEK
38318.14 38318.06
Platinum 5% på aluminiumoxid, paste 5R94
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Black MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1