Kaliumväteftalat standardised solution 0.05 N i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
35603.AP
35603.K2
35603.APEA
790
SEK
35603.AP
35603.K2
Kaliumväteftalat standardised solution 0.05 N i vattenlösning
Kaliumväteftalat
CAS No.: 877-24-7
Molecular Formula: C8H5KO4
Formula Weight: 204.23
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013070
Formel:
HOOCC₆H₄COOK Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013070 CAS nummer: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 |