Platinum 1% på gammaluminiumoxid, pulver, reduced
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
11797.14 11797.22 11797.06
11797.14EA 7625 SEK
11797.14 11797.22 11797.06
Platinum 1% på gammaluminiumoxid, pulver, reduced
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Molecular Formula: 300m2/g MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4