Rhodium 1% på aluminiumoxid, pulver, reduced
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
11769.09 11769.18
11769.09EA 8225 SEK
11769.09 11769.18
Rhodium 1% på aluminiumoxid, pulver, reduced
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
MW: 102.9 g/mol
Smältpunkt: 1960
Densitet: 12.41
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353