Palladium 5% på aktiverad kolpasta (50% vatten) A503023-5
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
11694.06 11694.14 11694.22
11694.06EA 2000 SEK
11694.06 11694.14 11694.22
Palladium 5% på aktiverad kolpasta (50% vatten) A503023-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Applications: Debenzylation
Formel: Pd
MW: 106.420 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6