VWR®, Pulverförpackningar för bestämning av klor, reagenser för fotometrar
Leverantör: VWR Chemicals
85601.620EA
380
SEK
85601.620
85601.680
85602.620
85602.680
85603.620
85603.680
85604.620
85604.680
VWR®, Pulverförpackningar för bestämning av klor, reagenser för fotometrar
Testkit för miljöanalys
VWR® Powder Pack reagents are designed to be used on laboratory and portable photometers with 16 mm cell capability. No calibration data is necessary. The pillows, individually sealed in aluminium foil packs, are unaffected by ambient conditions and contain pre-measured powder reagents for accuracy, convenience and great solubility.
- Noggranna
- Enkel och snabb hantering
- Ingen kalibrering behövs