Testkit, Ytaktiva ämnen för Spectroquant®, Supelco®
Leverantör: Merck
1.01787.0001 1.01764.0001 1.02552.0001
1.01787.0001EA 1860 SEK
1.01787.0001 1.01764.0001 1.02552.0001
Testkit, Ytaktiva ämnen för Spectroquant®, Supelco®
Testkit för miljöanalys
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Mycket användarvänliga, validerade metoder
  • Alla nödvändiga reagenser för analys för de flesta testparametrar
  • Förpackningens design skyddar cellerna från fluktuationer i temperatur och fukt under lagring och transport
  • Streckkoden på cellerna säkerställer korrekt analysmetod som väljs - eliminerar misstag och minskar tidsåtgången
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.