Testkit, Silikat (kiselsyra), reagenstest för Spectroquant®, Supelco®
Leverantör: Merck
1.00857.0001 1.14794.0001 1.01813.0001
1.00857.0001EA 1790 SEK
1.00857.0001 1.14794.0001 1.01813.0001
Testkit, Silikat (kiselsyra), reagenstest för Spectroquant®, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60 A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning).
  • Mycket stabila, färdiga att använda och en användarvänlig design
  • Fritt val av lämpligt cellformat enligt mätområdet
  • Lång hållbarhet upp till 3 år - vid rumstemperatur
  • Automatiskt val av rätt metod med hjälp av AutoSelector streckkod identifiering
Obs: Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.