Testkit, Zinktest för Spectroquant®, Supelco®
Leverantör: Merck
Alla Spectroquant®-testkit kan användas med Prove-serien av spektrofotometrar och Nova 60/60A-instrument. Tester kan användas inte bara på fotometrar och spektrofotometer från Merck, utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsdetaljer finns på begäran). Spectroquant® celltestkit.
- Very user friendly, validated methods
- All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
- Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
- The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Spectroquant® reagenstestsatser
- Mycket stabila, färdiga att använda och en användarvänlig design
- Fritt val av lämpligt cellformat enligt mätområdet
- Lång hållbarhet upp till 3 år - vid rumstemperatur
- Automatiskt val av rätt metod med hjälp av AutoSelector streckkod identifiering
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.
Note: For determination of the total content of zinc please use one of the Crack Sets (10 or 10C) before the photometric procedure.
*6 zinkreagens-6 krävs (1.06146.1000 isobutylmetylketon).