VWR® CHF5CB, Kemikalieresistent overall
Leverantör: VWR Collection
113-8379EA 1950 SEK
113-8379 113-8383 113-8384 113-8380 113-8381 113-8382
VWR® CHF5CB, Kemikalieresistent overall
Engångskläder
Dessa robusta men ändå lätta overaller är gjorda av ett optimerat ovävt PE-tyg. Dess mjukare känsla och öppna struktur erbjuder fortfarande tillräckligt skydd av typ 5 och 6 barriärer och förblir genomsläpplig för både luft och fukt.
  • Tvådelad huva, dragkedja med flik
  • Elastiska vid handleder, anklar, ansikte och midja (insydda)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-1) på utsidan
  • Yttre sticksömmar i gult för visuell identifiering och differentiering
  • Skyddar mot radioaktiv förorening (SS-EN 1073-2)
Färg: Vit
Vikt: <180 g
Certifikat: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Type 5/6, Cat. III.
Förpackning: 25 individuellt plastförpackade plagg.