Testkit, Sulfattest för Spectroquant®, Supelco®
Leverantör: Merck
1.00617.0001 1.14548.0001 1.14564.0001 1.02532.0001 1.02537.0001 1.01812.0001
1.00617.0001EA 1450 SEK
1.00617.0001 1.14548.0001 1.14564.0001 1.02532.0001 1.02537.0001 1.01812.0001
Testkit, Sulfattest för Spectroquant®, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning).
Spectroquant® celltestsatser.
  • Mycket användarvänliga, validerade metoder
  • Alla nödvändiga reagenser för analys för de flesta testparametrar
  • Förpackningens design skyddar cellerna från fluktuationer i temperatur och fukt under lagring och transport
  • Streckkoden på cellerna säkerställer korrekt analysmetod som väljs - eliminerar misstag och minskar tidsåtgången
Spectroquant® reagenstestsatser
Highly stable, ready to use reagent mixtures in a user friendly design.
Free selection of appropriate cell format according to the measuring range.
Long shelf life up to 3 years all at room temperature.
Automatic selection of the correct method with help of AutoSelector barcode identification.
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.