Testkit, Fluoridtest för Spectroquant®, Supelco®
Leverantör: Merck
1.14598.0001 1.14598.0002 1.00822.0250 1.00809.0001
1.14598.0001EA 1850 SEK
1.14598.0001 1.14598.0002 1.00822.0250 1.00809.0001
Testkit, Fluoridtest för Spectroquant®, Supelco®
Testkit för miljöanalys
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
Spectroquant® cell test kits.
  • Mycket användarvänliga, validerade metoder
  • Alla nödvändiga reagenser för analys för de flesta testparametrar
  • Förpackningens design skyddar cellerna från fluktuationer i temperatur och fukt under lagring och transport
  • Streckkoden på cellerna säkerställer korrekt analysmetod som väljs - eliminerar misstag och minskar tidsåtgången
Spectroquant® reagent test kits.
- Highly stable, ready to use reagent mixtures in a user friendly design
- Free selection of appropriate cell format according to the measuring range
- Long shelf life up to 3 years - all at room temperature
- Automatic selection of the correct method with help of AutoSelector barcode identification
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.