Quality control test suspensions
Leverantör: CROSSTEX
GP25-03 GP25-07 GP25-08 GP25-09 GP25-11
NAMSGP25-03EA 1750 SEK
NAMSGP25-03 NAMSGP25-07 NAMSGP25-08 NAMSGP25-09 NAMSGP25-11
Quality control test suspensions
Testsystem för mikrobiologi Tester för mikroorganismer
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
  • 2,5 ml pro vial
  • 25 dose