Cover glasögon, super f OTG
Leverantör: UVEX
9169.585 9169.586 9169.615
111-1910EA 575 SEK
111-1910 111-1873 UVEX9169.615
Cover glasögon, super f OTG
Skyddsglasögon
Skyddsglasögonen super f OTG kombinerar all teknologi som finns i moderna skyddsglasögon med fördelarna för den senaste linstekniken.
  • Ultralätta
  • Tunna skalmar med mjuka ändar för tryckfri passform
  • Kompatibla med hörselkåpor och skyddshjälmar
  • Kan bäras över slipade glasögon
Utmärkt för alla typer av situationer och kan även bäras över slipade glasögon.
Certifikat: SS-EN 166, SS-EN 170