Coulometrisk reagens för vattenbestämning enligt Karl Fischer metoden
Leverantör: VWR Chemicals
85470.290EA 2550 SEK
85470.290 85471.130 85472.260 85473.260 85474.260 85475.260 85476.260 85477.260 85478.260 85479.130
Coulometrisk reagens för vattenbestämning enligt Karl Fischer metoden
Karl Fischer Titrants and Reagents
Både anolyt- och katolytlösningar har förbättrad formula för att höja hastigheten och noggrannheten i titreringar vid vattenhaltsbestämning på mikrogramsnivå.
  • Nå ändpunkten snabbt och konsekvent
  • Stabil ändpunkt
  • Lång hållbarhet