Volumetriska reagens för vattenbestämning enligt Karl Fischer metoden
Leverantör: VWR Chemicals
85450.290EA
1925
SEK
85450.290
85451.290
85452.290
85453.290
85454.290
85455.290
85456.290
85457.290
85458.290
85459.290
85461.290
85462.290
85463.290
85464.290
85465.290
85466.290
85468.290
85469.290
85453.320
85451.320
85452.320
85457.320
85463.320
85499.290
Volumetriska reagens för vattenbestämning enligt Karl Fischer metoden
Karl Fischer Titrants and Reagents
Dessa reagens är speciellt lämpliga för vattenbestämning i aldehyder och ketoner.
- Snabb och stabil endpunkt för exakta resultat varje gång
- Låg toxisitet, pyridinfri
- Ger konsekventa och pålitliga resultat