Industrihandskar, uvex phynomic XG
Leverantör: UVEX
6007009 6007007 6007008 6007010 6007011 6007006 6007005
112-4425EA 1025 SEK
112-4425 112-4423 112-4424 112-4426 112-4427 112-4523 UVEX6007005
Industrihandskar, uvex phynomic XG
Handskar
uvex phynomic XG erbjuder det bästa oljegreppet i sin klass. Fodret i polyamid/elastan har en innovativ Aquapolymer Xtra Grip skumbeläggning som också är särskilt flexibel och mycket robust.
  • Extra långsam vätskegenomträngning ger ytterligare skydd för huden
  • Hög slitstyrka, god fingerrörlighet
  • Passar som en andra hud för en naturlig känsla
  • Flexibel konstruktion minskar trötthet
  • Fria från allergiframkallande ämnen – inga skadliga ämnen har används vid tillverkningen av denna handske
  • Lämpliga för de mest allergikänsliga bärare
Idealiska för finmonteringsarbete/montage, allmänt underhållsarbete och precisionsarbete. Lämpliga för användning under fuktiga och mycket oljiga förhållanden.
Certifikat: EN 388:2016 (4121X)
Certifierad enligt Öko-Tex® Standard 100