Industrihandskar, uvex phynomic foam
Leverantör: UVEX
6005011 6005010 6005009 6005008 6005007 6005006
112-4484EA 955 SEK
112-4484 112-4483 112-4482 112-4481 112-4480 112-4564
Industrihandskar, uvex phynomic foam
Handskar
uvex phynomic foam är en ultralätt skyddshandske som passar för många applikationer. Handsken är tillverkad i polyamid/elastan och har en beläggning i Aquapolymer-skum på handflatan och fingertopparna.
  • Skumbeläggningen är mycket flexibel, ger ett bra grepp och lämnar inga avtryck på känsliga ytor
  • Utmärkt fingerrörlighet
  • Mycket hög andningsförmåga
Idealisk för montage och precisionsarbete, samt för arbete inom livsmedelsindustrin. Lämplig för användning i torra och något fuktiga miljöer.
Certifikat: EN 388 (3121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100.