Underbänkskåp, typ UB-T-90, UB-serien
Leverantör: asecos
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 0 SEK
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Underbänkskåp, typ UB-T-90, UB-serien
Inredning Förvaringsskåp
Underbänksskåp med vingdörrar. Brandmotstånd: 90 minuter.
  • Säker tillgång till alla behållare, insidan av lådorna är helt synliga
  • Lådorna är låsbara med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Flexibel och mobil – hjul med sockel finns som tillval
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (NW 50) till tekniskt frånluftssystem tekniskt
  • Bekväm hanteringsdörr som kan öppnas med minimal ansträngning
Certifikat: EN 14727-överensstämmelse (laboratoriemöbler), GS-godkännande, CE-överensstämmelse. Ugnstestad (typprovning) enligt EN 14470-1
Leveransinformation: Levereras utan inredningsutrustningspaket. Inredningsutrustningspaket behöver beställas i tillägg. Se hemsidan eller kontakta Avantors försäljningskontor för mer information. Leveranspriser tillgängliga på begäran.