Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) ≥75% i 2-propanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43742.0100
8.43742.0500
8.43742.0100EA
644
SEK
8.43742.0100
8.43742.0500
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) ≥75% i 2-propanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Formel:
C₁₆H₂₈O₆Ti Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000031 CAS nummer: 17927-72-9 UN: 1219 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) hydrolysis |
Flash Point | 12 °C |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
Assay (ex Ti) | 72,0 - 78,0% |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0,990 - 1,020 |
Identity (IR) | passes test |