N-(Hydroxymethyl)acrylamide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20675.0100
8.20675.1000
8.20675.0100EA
540
SEK
8.20675.0100
8.20675.1000
N-(Hydroxymethyl)acrylamide för syntes, Sigma-Aldrich®
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
Formel:
C₄H₇NO₂ Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00004597 CAS nummer: 924-42-5 |
Specifikation testresultat
Solubility | 1880 g/l (20 °C) |
Melting Point | -10 °C |
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 31 hPa (25 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.0 - 7.0 (H2O, 20 °C) |
Assay (ex N) | 48 - 50% |
Identity (IR) | Passes test |
Storage temperature |