Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) för syntes
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24420.0100 8.24420.0500
8.24420.0100EA 2775 SEK
8.24420.0100 8.24420.0500
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) för syntes
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Formel: C₁₃H₂₀O₂Rh
MW: 311.207 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075046
CAS nummer: 12245-39-5
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility Insoluble (20 °C)
Melting Point 138 - 140 °C
Molar Mass 310.2 g/mol
Melting point +138...+140 °C
Assay (to C, H) ≥96%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C