Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14785.0025 8.14785.0100
8.14785.0025EA 1375 SEK
8.14785.0025 8.14785.0100
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate för syntes, Sigma-Aldrich®
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Formel: C₇H₁₃BrO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055235
CAS nummer: 51368-55-9
EINECS: 257-158-0
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility Insoluble (20 °C)
Molar Mass 209.08 g/mol
Boiling Point 170 °C
Flash Point 63 °C
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Flash point 63 °C
Assay (GC, area%) ≥ 98% (a/a)
Storage temperature +15...+25 °C
Identity (IR) Passes test