Poly(methyl hydrogen siloxane) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18063.0250 8.18063.1000
8.18063.0250EA 640 SEK
8.18063.0250 8.18063.1000
Poly(methyl hydrogen siloxane) för syntes, Sigma-Aldrich®
Poly(methyl hydrogen siloxane)
Formel: C₇H₂₁O₂Si₃
CAS nummer: 26403-67-8
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility Decomposition (20 °C)
Vapor Pressure 25 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.395 (20 °C, 589 nm)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Refractive index 1,395 (589 nm)
Storage temperature +15...+25 °C