Skyddsglasögon, uvex sportstyle
Leverantör: UVEX
9193.376 9193.280 9193.838 9193.064 9193.265 9193.080
111-1704EA 450 SEK
111-1704 UVEX9193.280 UVEX9193.838 111-2388 111-2420 UVEX9193.080
Skyddsglasögon, uvex sportstyle
Skyddsglasögon
Lätta, bekväma och sportiga skyddsglasögon med brett synfält och böjd lins. De erbjuder en bra nivå av ögontäckning och passar alla ansiktsformer inkl. smalare ansikten, vilket möjliggör en standardisering av sortimentet.
  • Lämpliga för miljöer med hög luftfuktighet pga imskydd med höga prestanda
  • Permanent uvex linsbeläggningsteknologi (uvex supravision extreme): Högpresterande imskydd på insidan, repskydd på utsidan
  • 100% UV400 skydd
  • Justerbar näsbrygga för bekväm placering och optimal passform
  • uvex duo component mjukt material på insidan av skalmarna, i näsbryggan och vid pannan garanterar att de inte glider och ger optimal användarkomfort för långtidsanvändning
  • CBR65-modell: förbättrad kontrast; blålysminskning (idealisk för att arbeta i mörkret); avslappnad syn för mindre trötthet; 65% transmission
These glasses are compatible with other items of PPE including face masks.
Vikt: 23 g.
Certifikat: SS-EN 166 , SS-EN 170, Optisk klass 1 FTKN