Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line MT-5, 500 mm depth
Leverantör: DUPERTHAL
29-060959-001 29-060957-401 29-060957-001
DUEH29-060959-001EA 0 SEK
DUEH29-060959-001 DUEH29-060957-401 DUEH29-060957-001
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line MT-5, 500 mm depth
Inredning Förvaringsskåp
These safety cabinets are fire resistant up to 90 minutes. These under bench cabinets are equipped with wing doors and/or drawers for the storage of hazardous substances in working spaces.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Lådor eller dörrar förblir öppna i valfritt läge och behållare kan sättas in och tas ut med båda händerna. Lådorna/dörrarna stängs automatiskt i händelse av brand. Alla UTS M-modeller kommer som standard med högerhängd dörr, men kan fås med vänsterhängd dörr som tillval.
Standardsadel för ekvipotentiell bindning på ovansidan av skåpet för jordanslutning i enlighet med TRBS 2153, BGR 132 (för att undvika antändningsrisk). De inre fästena är konduktivt anslutna till sadeln för ekvipotentiell bindning.
Konstant golvextraktion via den falsade botten (höjd 35 mm). Därigenom kan de skadliga ämnen eller ångor som samlas i botten hämtas upp på säkert sätt och föras bort med utsugsluften. Anslutningen för utsugsluft har diameter 75 mm och är placerad på skåpets baksida. Avstängningsflikarna stängs automatiskt i händelse av brand.
Wing doors and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. One bottom tray, one perforated sheet insert and classical base 35 mm.
Certifikat: I enlighet med TRbF 20 bilaga L. Typtestade i enlighet med DIN EN 14470-1 och DIN EN 14727 (standard för laboratoriemöbler) av erkända testinstitut (TÜV Süd, ift Rosenheim) och klass 90 i enlighet med DIN EN 14470-1, GS/CE-märkt och märkt.
Leveransinformation: Transportkostnad tillkommer, pris på begäran