Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LT, 600 mm depth
Leverantör: DUPERTHAL
29-061169-501 29-061167-401 29-061167-501 29-061169-001 29-061169-401 29-061167-001
DUEH29-061169-501EA 0 SEK
DUEH29-061169-501 135-1903 135-1905 DUEH29-061169-001 DUEH29-061169-401 DUEH29-061167-001
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LT, 600 mm depth
Inredning Förvaringsskåp
Står emot brand i upp till 90 minuter. Utrustad med vingdörrar och/eller lådor för förvaring av farliga ämnen i arbetsutrymmen.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Lådor eller dörrar förblir öppna i valfritt läge och behållare kan sättas in och tas ut med båda händerna. Lådorna/More Product Information