Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line ST, 600 mm depth
Leverantör: DUPERTHAL
29-060669-501 29-060669-401 29-060669-001 29-060667-001 29-060667-001L 29-060667-501 29-060667-401
DUEH29-060669-501EA 0 SEK
DUEH29-060669-501 DUEH29-060669-401 135-1897 DUEH29-060667-001 DUEH29-060667-001L DUEH29-060667-501 135-1895
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line ST, 600 mm depth
Inredning Förvaringsskåp
Står emot brand i upp till 90 minuter. Utrustad med vingdörrar och/eller lådor för förvaring av farliga ämnen i arbetsutrymmen.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Lådor eller dörrar förblir öppna i valfritt läge och behållare kan sättas in och tas ut med båda händerna. Lådorna/More Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable