Ammonium tetrafluoroborate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
8.43945.0100EA 335 SEK
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
Ammonium tetrafluoroborate för syntes, Sigma-Aldrich®
Ammonium tetrafluoroborate
Formel: H₄BF₄N
MW: 104,84 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245785
CAS nummer: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Density 1,85 g/cm3 (20 °C)
pH 3,5
Storage temperature +15...+25 °C