Säkerhetsskåp, typ 90, S-PHOENIX-90
Leverantör: asecos
30123001 30123002 30242001 30242002 30243001 30243002
MSGA30123001EA 0 SEK
MSGA30123001 MSGA30123002 MSGA30242001 MSGA30242002 MSGA30243001 MSGA30243002
Säkerhetsskåp, typ 90, S-PHOENIX-90
Inredning Förvaringsskåp
Brandsäkra säkerhetsskåp, klassad typ 90 (brandsäker upp till 90 minuter).
  • Platsbesparande vikdörrar
  • Säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökad korrosionsskydd
  • Door open arrest system, enkel och säker in- och urlastning av behållare
  • Låsbara dörrar med cylinderlås (kan integreras i låssystem)
  • Justerbar för att kompensera för ojämna golv
  • Inbyggda luftkanaler redo för anslutning (NW, 75) till teknisk ventilation
Certifikat: I överensstämmelse med EN 14727 (laboratorieinredning)
GS- och CE-godkänd
Provning (typtest, ugn) i enlighet medMore Product Information