Odlingsmedier, bruksfärdiga, i provrör
Leverantör: MERCK LIFE SCIENCE
1461410020 1464610010 1461810020 1461930100 1464800010 1461210020 1461390100 1461420020 1461750100 1461960100 1462080020 1462170100 1462190100 1462200100 1463270100 1464320100
HEIP1461410020EA 730 SEK
HEIP1461410020 HEIP1464610010 HEIP1461810020 HEIP1461930100 HEIP1464800010 HEIP1461210020 HEIP1461390100 HEIP1461420020 HEIP1461750100 HEIP1461960100 HEIP1462080020 HEIP1462170100 HEIP1462190100 HEIP1462200100 HEIP1463270100 HEIP1464320100
Odlingsmedier, bruksfärdiga, i provrör
Media Beredda mikrobiologiska media
De aktuella utgåvorna av Pharmacopoeia för USA (USP), Pharmacopoeia för Europa (EP) och Pharmacopoeia för Japan (JP) innehåller harmoniserade metoder för mikrobiologiska undersökningar av icke-sterila farmaceutiska produkter. Dessa metoder avser det totala aeroba antalet (TAMC och TYMC) samt test för specificerade mikroorganismer. Harmoniserade metoder underlättar och påskyndar lansering av farmaceutiska produkter.
  • Ett komplett sortiment av medier som krävs för test av alla aeroba mikroorganismer i icke-sterila farmaceutiska produkter
  • Alla mediers sammansättning uppfyller kraven i de harmoniserade kapitlen i Pharmacopoeia