VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Leverantör: VWR Collection
620-2334EA 1100 SEK
620-2334 620-2335 620-2336 620-2337 620-2338 620-2339 620-2340
VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Termometrar Digitaltermometrar
Digitala termometrar är utformade att noggrant övervaka temperaturen hos kylar, frysar, inkubatorer, vattenbad eller under transport, i en eller två olika områden med slutna temperatur buffrad sensorer eller kula sensorer.
  • Smartlarm: Visuellt och hörbart larm även om enheten återgår till icke-larmförhållanden
  • Trippeldisplay visar samtidigt maximala/lägsta och aktuella temperaturer
  • Högsta/minsta indikatorr
Prober: 1 eller 2 kulsensorer/1 eller 2 flaskprober med giftfri glykol, i två versioner; 5 ml flaska eller mikroflaska för att simulera vacciner.