Natriumhydroxid 0.15 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Varning
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
1.37084.1000 1.37084.9010
1.37084.1000EA 845 SEK
1.37084.1000 1.37084.9010
Natriumhydroxid 0.15 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
Kokpunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,