Fosforsyra 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Varning
Synonyms: Phosphoric acid
4.80939.1000 4.80939.9950
4.80939.1000EA 945 SEK
4.80939.1000 4.80939.9950
Fosforsyra 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Fosforsyra
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kokpunkt: 158
Smältpunkt: 21
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344